Merck
276294
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycin
99%
Synonym(e):
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-α-phenylglycin, S-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-phenylglycin
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.26
Beilstein:
4719761
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +102°, c = 1 in THF
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChIKey
MIVUDAUOXJDARR-ZDUSSCGKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)