Merck
274860
Sigma-Aldrich
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyd
97%
Synonym(e):
Terephthalaldehyd-diethylacetal
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2CHC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
Beilstein:
4293872
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of 4-(diethoxymethyl)benzyl alcohol[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoshitsugu Akiyama et al.
Bioconjugate chemistry, 15(2), 424-427 (2004-03-18)
New heterotelechelic PEG-containing benzaldehyde and 2-pyridyldithio endgroup (CHO-Bz-PEG-SSpyl) was synthesized with high efficiency and high selectivity. An alpha-benzylacetal-omega-methansulfonyl PEG was prepared as the first step to CHO-Bz-PEG-SSpyl through the ring-opening polymerization of ethylene oxide (EO) initiated by potassium 4-(diethoxymethyl)benzyl alkoxide