Wichtige Dokumente
273384
Ethyl-2,2,2-trichloracetimidat
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CCl3C(=NH)OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
InChIKey
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?