Wichtige Dokumente
272434
Bicyclo[3.3.1]nonan-3,7-dion
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
O=C1C[C@H]2C[C@@H](C1)CC(=O)C2
InChI
1S/C9H12O2/c10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(11)3-6/h6-7H,1-5H2/t6-,7+
InChIKey
KIKCULSOJJAIEB-KNVOCYPGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?