Fortfahren mit
807477
TOYOPEARL® Hydrophobe Wechselwirkung (HIC) Medien
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Synonym(e):
TOYOPEARL® Butyl-650M Bulk-Medien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Particle size:
65 μm
Matrix active group:
C4 phase
Matrix:
polymer (65 μm)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Butyl-650M
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 1,000,000
packaging
bottle of 100 mL
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
matrix
polymer (65 μm)
matrix active group
C4 phase
particle size
65 μm
operating pH
1-13
capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
General description
Die Toyopearlpackungen für die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie (HIC) bieten folgende Vorteile:
  • Starke Affinität zu wasserlöslichen Proteinen
  • Hohe Wiederfindung von Masse und Aktivität
  • Hohe Probenkapazität - das 2-4-fache gebräuchlicher Gele
  • Schwankende Salzkonzentrationen verändern das Bettvolumen nicht
  • Mechanisch stabil bis 7 kg/cm² (7 bar, 100 psi)
  • pH-Bereich 2-12
  • Mit 0,05 M NaOH auf der Stelle gereinigt
  • Autoklavierbar
Toyopearl-Medien bieten eine hohe Wiederfindung von Proteinen, wobei verschiedene wässrige Eluenten verwendet werden. Die Harze haben eine Ausschlußgrenze von 5 × 106 Dalton. Die große Porenweite von 1000 Å ermöglicht es diesen Materialien, sehr große Proteine mittels eines hydrophoben Wechselwirkungsmechanismus zu trennen, ohne daß Größenausschlußeffekte eintreten.
100 mL Flasche.
TOYOPEARL® HIC resins are hydrophobic interaction chromatography resins that offer the following advantages: strong affinity for water-soluble proteins, high recovery of mass and activity, high sample capacity up to 2-4 times that of gel media, fluctuating salt concentrations will not change the bed volume, mechanical stability to 7kg/cm squared (7 bar/100psi), stability at a wide pH range (2-12), clean in place with 0.5M NaOH, and autoclavable. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects.
Application
TOYOPEARL® media are used in hydrophobic interaction media, resins and separation media. TOYOPEARL® media offer high yield recovery of proteins, using various aqueous eluants.
Features and Benefits
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physical form
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Toyopearl Butyl-650 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. Its pore size is the largest of our three butyl resins. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in interresinte purification and polishing steps
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
814702807476814701
description
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
description
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 65 μm particle size
description
phase C4 (butyl), bottle of 100 mL, 35 μm particle size
description
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 35 μm particle size
matrix active group
C4 phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
65 μm
particle size
65 μm
particle size
35 μm
particle size
35 μm
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
matrix
polymer (65 μm)
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
polymer (35 μm)
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Still not finding the right product?
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)