Merck
271640
Sigma-Aldrich
Hippursäure Natriumsalz Hydrat
99%
Synonym(e):
N-Benzoylglycin Natriumsalz, Benzoylaminoessigsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.15 (anhydrous basis)
Beilstein:
3638470
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)