Direkt zum Inhalt
H9380
Hippursäure Natriumsalz Hydrat
≥99%
Synonym(e):
N-Benzoylglycin Natriumsalz, Benzoylaminoessigsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.15 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-548-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3638470
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hippursäure Natriumsalz Hydrat, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hippuric acid is a low molecular weight phenolic carboxylic acid urinary metabolite that may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)