Wichtige Dokumente
270229
3-Methoxyphenethylamin
97%
Synonym(e):
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
118-119 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
COc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
InChIKey
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?