269999
Tris(2,3-dibrompropyl)isocyanurat
97%
Synonym(e):
Hexahydro-1,3,5-tris-(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O
InChI
1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2
InChIKey
NZUPFZNVGSWLQC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?