Fortfahren mit
554669
Triisopropylphosphat
95%
Synonym(e):
NSC 46370, NSC 62275, Phosphorsäure-triisopropylester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
PO(OCH(CH3)2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-150-0
MDL number:
Assay:
95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.4070 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
OXFUXNFMHFCELM-UHFFFAOYSA-N
General description
Triisopropyl phosphate, an ester of secondary alcohol, is a non-phosphorylating organophosphorus compound.[1] It is formed as a by-product during the synthesis of haloalkylphosphonates. Triisopropyl phosphate can be prepared from isopropyl alcohol by reacting with phosphorus oxychloride. It can also be obtained from triisopropyl phosphite.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001107T67806275794
assay
95%
assay
-
assay
95%
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.4070 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
bp
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
bp
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
bp
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triisopropylphosphat
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
141.8 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
61 °C - closed cup - (own results)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)