269794
Deuteriumoxid
99.9 atom % D
Synonym(e):
Schweres Wasser, Wasser-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Form
liquid
Verpackung
pk of 10 × 1 mL
Methode(n)
NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
SMILES String
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable