Wichtige Dokumente
269700
(Methylthio)-acetaldehyd-dimethylacetal
97%
Synonym(e):
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)-ethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4528 (lit.)
bp
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?