268062
D-Pipecolinsäure
99%
Synonym(e):
(R)-(+)-2-Piperidincarbonsäure, (R)-Piperidin-2-carbonsäure, D-Homoprolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +27°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChIKey
HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable