Fortfahren mit
26569
2-Chlor-tritylchlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
Chlor-(2-chlorphenyl)-diphenylmethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-647-3
Beilstein/REAXYS Number:
1983914
MDL number:
Assay:
≥97.0% (AT)
Form:
solid
€ 263,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
solid
mp
130-135 °C
functional group
chloro, phenyl
SMILES string
Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorotrityl chloride was used to obtain protected peptide fragments that can be applied to the preparation of head-to-tail cyclopeptides or to condensation of peptidic fragments.
Other Notes
Protecting group reagent for carboxylic acids forming esters which are cleaved mildly
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42036445215BP079
vibrant-m
BP079
2-Chlortritanol
description
≥97.0% (AT)
description
purum, ≥97.0% (AT)
description
≥95.0%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥97.0% (AT)
assay
≥97.0% (AT)
assay
≥95.0%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
130-135 °C
mp
79-82 °C (lit.)
mp
92-102 °C (lit.)
mp
-
functional group
chloro, phenyl
functional group
chloro, nitro
functional group
chloro
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlor-tritylchlorid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)