Wichtige Dokumente
265306
2,3-Difluoranilin
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
Dichte
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChIKey
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?