265136
2-Bromvaleriansäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4709 (lit.)
bp
132-136 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
CCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
WMFATTFQNRPXBQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?