Wichtige Dokumente
262692
Phenanthridin
≥99%, purified by sublimation
Synonym(e):
Benzo[c]chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
solid
Aufgereinigt durch
sublimation
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
InChIKey
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?