Merck
261599
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)morpholin
97%
Größe auswählen
5 G
€ 65,70
€ 65,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 65,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.30
Beilstein:
1071480
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 65,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)