Wichtige Dokumente
261416
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Synonym(e):
Chlorthymol
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
InChIKey
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)