Wichtige Dokumente
258180
Ethoxy-dimethyl-vinylsilan
98%
Synonym(e):
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, Dimethyl-vinyl-ethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(C)C=C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?