Fortfahren mit
257923
Heptafluorbuttersäurechlorid
98%
Synonym(e):
Perfluorbutyrylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3CF2CF2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-785-8
Beilstein/REAXYS Number:
1790269
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 53,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
7.22 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39 °C (lit.)
density
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
InChI key
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
101893
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
39 °C (lit.)
bp
-
density
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)