Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6F5COC6F5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-717-8
Beilstein/REAXYS Number:
2066476
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
90-95 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C13F10O/c14-3-1(4(15)8(19)11(22)7(3)18)13(24)2-5(16)9(20)12(23)10(21)6(2)17
InChI key
WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines.
Biochem/physiol Actions
Perfluorobenzophenone alcoholic solution generates ketyl and radical anion which can be studied by electron spin resonance spectra. Perfluorobenzophenone undergoes photolysis to form ketyl (C6F5)C.OH radical.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?