Wichtige Dokumente
256579
3,3,3-Triphenylpropionsäure
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
10.1 (vs air)
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H18O2/c22-20(23)16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
InChIKey
XMSJLUKCGWQAHO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?