Wichtige Dokumente
256285
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Tetralol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]17/D −32°, c = 2.5 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
bp
140 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-40 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m1/s1
InChIKey
JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?