Wichtige Dokumente
634271
Lanthan(III)-Oxid
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Synonym(e):
Dilanthanum trioxide, Lanthanum trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Partikelgröße
<100 nm (TEM)
Dichte
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChIKey
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.