Merck
252344
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
119-121 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)