Direkt zum Inhalt
709115
3-Fluor-2-Methylphenylisocyanat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518
density
1.164 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F
Flammpunkt (°C)
71.1 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)