Merck
246190
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridanon
97%
Synonym(e):
1,3,4,10-Tetrahydro-9(2H)-acridinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
O=C1C2=C(CCCC2)Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,14,15)
InChIKey
CVEXTAUZJWYDJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)