Wichtige Dokumente
24498
1-Chlordodecan
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Dodecylchlorid, Laurylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443
Übergangstemp.
solidification point -15--10 °C
Dichte
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChIKey
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?