Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
235-982-1
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
SMILES string
NCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI key
RZBOMSOHMOVUES-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine was used in the synthesis of polymer bound BOC substituted sulfamides.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description ≥95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay ≥95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| refractive index n20/D 1.551 (lit.) | refractive index n20/D 1.536 (lit.) | refractive index n/D 1.429 | refractive index - |
| density 1.106 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.958 g/mL | density - |
| bp 120 °C/15 mmHg (lit.) | bp 92-93 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?