Fortfahren mit
243116
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,70
€ 47,77
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-050-9
MDL number:
Assay:
99%
€ 47,77
Listenpreis€ 63,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine was identified as the main source of earthy/bell pepper (EBP) flavor in the Farmstead Cheddar cheeses.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W343307W313203297666
description
99%
description
≥98%, FG
description
≥99%, FG
description
99%
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
density
1 g/mL at 25 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)