Merck
242578
Sigma-Aldrich
3-Chloriodbenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.631 (lit.)
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChIKey
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)