Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,30 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,70 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.66 (lit.)
bp
120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9.3-−9 °C (lit.)
density
2.219 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, iodo
SMILES string
Brc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| density 2.219 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.203 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.66 (lit.) | refractive index n20/D 1.661 (lit.) | refractive index n20/D 1.6382 (lit.) | refractive index - |
| bp 120 °C/18 mmHg (lit.) | bp 120-121 °C/15 mmHg (lit.) | bp 138-141 °C (lit.) | bp 120-122 °C/14 mmHg (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?