Fortfahren mit
101079
3-Bromphenol
98%
Synonym(e):
m-Bromophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-706-5
Beilstein/REAXYS Number:
1853950
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 47,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
236 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChI key
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
3-Bromophenol is used for suzuki-miyaura coupling reaction and in the synthesis of pentacyclic building block benzodibenzofuranquinone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
130915B75808211443
description
98%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
28-32 °C (lit.)
mp
3-7 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
bp
236 °C (lit.)
bp
195 °C (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
bp
233 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
-
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)