241652
1-Brom-6-chlorhexan
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChIKey
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)