Merck
239917
Butylamin
≥99%
Synonym(e):
1-Amino-butan, n-Butylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
Beilstein:
605269
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
594 °F
Expl.-Gr.
9.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−49 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChIKey
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)