Fortfahren mit
SML1654
R-Ketorolac
≥95% (HPLC), GTPases/ Cdc42 /Rac1 inhibitor, powder
Synonym(e):
(+)-Ketorolac, (1R)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid;, (R)-(+)-ketorolac, (R)-Ketorolac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 942,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
R-Ketorolac, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +162 to +178°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@H]1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI key
OZWKMVRBQXNZKK-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
R-Ketorolac is potent and selective Rho-family GTPases Cdc42 (cell division control protein 42) and Rac1 (Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1) allosteric inhibitor that modulates downstream GTPase-dependent physiologic responses critical to tumor metastasis. R-ketorolac significantly inhibits ovarian cancer cell adhesion, migration, and invasion.
R-Ketorolac is potent and selective Rho-family GTPases Cdc42 and Rac1 allosteric inhibitor.
Ketorolac ((rac)-5-benzoyl-1,2-3H-pyrrolo[1,2a] pyrrole1-carboxylic acid) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is used as a racemic mixture that contains a 1:1 ratio of the R(+) and S(−) stereoisomers. It is broadly used off-label as a parenteral analgesic in children. Ketorolac serves as a non-narcotic analgesic. It prevents the synthesis of prostaglandins, peripheral to the central nervous system.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3299K1136I117
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%, crystalline
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)