Fortfahren mit
237337
2-Propylanilin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
€ 152,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-346-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 152,25
Listenpreis€ 203,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
InChI key
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
General description
Electropolymerization of 2-propylaniline in highly acidic medium yields poly(2-propylaniline) film. Polymerization and intercalation of 2-propylaniline into iron (III) oxychloride via in situ polymerization/intercalation process has been reported.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
142476139440900152
description
97%
description
99%
description
98%
description
-
assay
97%
assay
99%
assay
98%
assay
95% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
222-224 °C (lit.)
bp
178 °C/50 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)