Fortfahren mit
324345
4-Nitro-1,8-naphthalinsäureanhydrid
95%
Synonym(e):
4-Nitro-naphthalin-1,8-dicarbonsäure-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
€ 174,75
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 793,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H5NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.17
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-659-4
Beilstein/REAXYS Number:
237909
MDL number:
€ 174,75
Listenpreis€ 233,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
mp
226-229 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-7-3-1-2-6-9(13(16)17)5-4-8(10(6)7)12(15)18-11/h1-5H
InChI key
LKOZHLXUWUBRDK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride is a yellow crystalline nitrocompound widely used in the field of dye synthesis and cellular imaging.
Application
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride can be used:
  • As a precursor to synthesize N-phenyl-amino-1,8-naphthalimide based fluorescent chemosensor to detect nitro-antibiotics at ppb level.
  • As a building block to synthesize shape memory polymers due to its ability to undergo Diels-Alder reaction
  • As a fluorochrome substrate for nitrogen reductase for noninvasive hypoxia imaging in cancer detection.
  • As a precursor to synthesize amphiphilic naphthalimide dyes with good color brilliancy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T14001136891A70003
description
95%
description
95%
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
mp
226-229 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
mp
97-103 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)