235296
2-(Trifluormethyl)phenylessigsäure
98%
Synonym(e):
(α,α,α-Trifluor-o-tolyl)-ethansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChIKey
TYOCDHCKTWANIR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable