233129
2-(Trifluormethyl)benzophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
JXIWJBWMQXDALU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable