Wichtige Dokumente
232343
4-Butoxyanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
148-149 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,2-3,8,11H2,1H3
InChIKey
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- bis-4-butoxyphenyl-4,4′-(2,2′-bipyridyl)carbamide
- 1-(4-butoxyphenyl)-3-(6-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-4-yl)urea
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?