Merck
231258
Sigma-Aldrich
1-Aminohexylamidgel
~2.4 meq/g
Synonym(e):
Poly(acrylsäure-6-aminohexylamid)
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Beschreibung
gel volume in water 4 4mL/g
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
~2.4 meq/g
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[X]C(CC(CC(C[X])C(=O)NCCCCCCN)C(=O)NCCCCCCN)C(=O)NCCCCCCN
Anwendung
Affinity chromatography.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)