Merck
229008
Sigma-Aldrich
Benzyl-dimethyl-hexadecylammoniumchlorid
Synonym(e):
Benzylhexadecyldimethylammoniumchlorid, Cetalkoniumchlorid, Cetyldimethylbenzylammoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.09
Beilstein:
3802341
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
55-65 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)