Merck
227579
Sigma-Aldrich
4-Brombutylacetat
98%
Größe auswählen
10 G
€ 69,50
50 G
€ 194,00
€ 69,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 69,50
50 G
€ 194,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2(CH2)4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 69,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)