Fortfahren mit
22669
Fmoc-Phe(4-Boc2-guanidin)-OH
technical, ≥90% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Fmoc-4-(N,N′-di-Boc-guanidino)-L-phenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H40N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
644.71
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 254,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/c1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
InChI key
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
Other Notes
Pharmacologically interesting protected analog of arginine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4783547807338338
description
technical, ≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
98%
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
amine, carboxylic acid, Fmoc
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)