Wichtige Dokumente
226513
B-Brom-9-BBN -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
9-Brom-9-borabicyclo[3.3.1]nonan -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.315 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChIKey
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?