Wichtige Dokumente
224952
1-Piperonylpiperazin
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
147-149 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
SMILES String
C1CN(CCN1)Cc2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2
InChIKey
NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?