Merck
223751
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyloxy)-crotonsäure-methylester, cis/trans-Gemisch
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChIKey
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)