Direkt zum Inhalt
716626
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyd
97%, powder
Synonym(e):
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.35
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyd, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
105-111 °C
functional group
aldehyde, phosphine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
InChI key
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)